Methyl 2-chloro-6-piperidin-1-ylisonicotinate
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR110253-1GEA
213
EUR
APOSOR110253-1G
Methyl 2-chloro-6-piperidin-1-ylisonicotinate
Methyl 2-chloro-6-piperidin-1-ylisonicotinate
Formel:
C₁₂H₁₅ClN₂O₂ Molekulargewicht: 254,713 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12545989 CAS-Nummer: 1227955-17-0 |