Methyl 2-amino-5-chloronicotinate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR110303-5GEA 120 EUR
APOSOR110303-5G
Methyl 2-amino-5-chloronicotinate
Methyl 2-amino-5-chloronicotinate
Formel: C₇H₇ClN₂O₂
Molekulargewicht: 186,596 g/mol
Schmelzpunkt: 133…135 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09031678
CAS-Nummer: 50735-33-6