4-(2,4-Dichlorophenyl)-1,3-thiazol-2(3H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR110317-1GEA 0 EUR
APOSOR110317-1G
4-(2,4-Dichlorophenyl)-1,3-thiazol-2(3H)-one
4-(2,4-Dichlorophenyl)-1,3-thiazol-2(3H)-one
Formel: C₉H₅Cl₂NOS
Molekulargewicht: 246,113 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09746489
CAS-Nummer: 42489-55-4