1H-Benzimidazole-5-carbohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR110435-1GEA 234 EUR
APOSOR110435-1G
1H-Benzimidazole-5-carbohydrazide
1H-Benzimidazole-5-carbohydrazide
Formel: C₈H₈N₄O
Molekulargewicht: 176,175 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08703627
CAS-Nummer: 108038-52-4