4-(Oct-1-yl)benzyl alcohol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR110470-5GEA 792 EUR
APOSOR110470-5G APOSOR110470-1G
4-(Oct-1-yl)benzyl alcohol
4-(Oct-1-yl)benzyl alcohol
Formel: C₁₅H₂₄O
Molekulargewicht: 220,35 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06202723
CAS-Nummer: 40016-25-9