1-Methyl-4-(3-methyl-4-nitrophenyl)piperazine
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR110482-1GEA 0 EUR
APOSOR110482-1G
1-Methyl-4-(3-methyl-4-nitrophenyl)piperazine
1-Methyl-4-(3-methyl-4-nitrophenyl)piperazine
Formel: C₁₂H₁₇N₃O₂
Molekulargewicht: 235,282 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11039716
CAS-Nummer: 16154-61-3