1-Phenylcyclobutanecarboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR110488-1GEA
222
EUR
APOSOR110488-1G
1-Phenylcyclobutanecarboxamide
1-Phenylcyclobutanecarboxamide
Formel:
C₁₁H₁₃NO Molekulargewicht: 175,227 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD10664451 CAS-Nummer: 17380-65-3 |