2-(4-Isopropylphenoxy)benzaldehyde
APOSOR110500-1GEA
0
EUR
APOSOR110500-1G
APOSOR110500-5G
2-(4-Isopropylphenoxy)benzaldehyde
2-(4-Isopropylphenoxy)benzaldehyde
Formel:
C₁₆H₁₆O₂ Molekulargewicht: 240,297 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11521736 CAS-Nummer: 909789-04-4 |