[2-(4-Methylphenoxy)phenyl]methanol
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR110504-5GEA
931
EUR
APOSOR110504-5G
APOSOR110504-1G
[2-(4-Methylphenoxy)phenyl]methanol
[2-(4-Methylphenoxy)phenyl]methanol
Formel:
C₁₄H₁₄O₂ Molekulargewicht: 214,26 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02102517 CAS-Nummer: 25562-89-4 |