1-[4-(Bromomethyl)phenoxy]-3-methylbenzene
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR110527-1GEA
350
EUR
APOSOR110527-1G
1-[4-(Bromomethyl)phenoxy]-3-methylbenzene
1-[4-(Bromomethyl)phenoxy]-3-methylbenzene
Formel:
C₁₄H₁₃BrO Molekulargewicht: 277,156 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16619598 CAS-Nummer: 95922-53-5 |