1-(4-Bromophenyl)cyclobutane-1-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR110546-1GEA
292
EUR
APOSOR110546-1G
1-(4-Bromophenyl)cyclobutane-1-carbonitrile
1-(4-Bromophenyl)cyclobutane-1-carbonitrile
Formel:
C₁₁H₁₀BrN Molekulargewicht: 236,108 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD10688823 CAS-Nummer: 485828-58-8 |