4-(3-Ethyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzamide
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR110549-1GEA
373
EUR
APOSOR110549-1G
4-(3-Ethyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzamide
4-(3-Ethyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)benzamide
Formel:
C₁₁H₁₁N₃O₂ Molekulargewicht: 217,224 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18384923 CAS-Nummer: 1427460-93-2 |