Diethyl 3,4-dimethylthieno[2,3-b]thiophene-2,5-dicarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR110669-10GEA
500
EUR
APOSOR110669-10G
APOSOR110669-1G
APOSOR110669-5G
Diethyl 3,4-dimethylthieno[2,3-b]thiophene-2,5-dicarboxylate
Diethyl 3,4-dimethylthieno[2,3-b]thiophene-2,5-dicarboxylate
Formel:
C₁₄H₁₆O₄S₂ Molekulargewicht: 312,404 g/mol Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00067988 CAS-Nummer: 152487-69-9 |