2-Chloro-N-(2,4-dimethoxybenzyl)acetamide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR110742-1GEA 126 EUR
APOSOR110742-1G APOSOR110742-250MG
2-Chloro-N-(2,4-dimethoxybenzyl)acetamide
2-Chloro-N-(2,4-dimethoxybenzyl)acetamide
Formel: C₁₁H₁₄ClNO₃
Molekulargewicht: 243,687 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09673384
CAS-Nummer: 928713-27-3