Methyl 4-methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-8-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR110752-1GEA
350
EUR
APOSOR110752-1G
Methyl 4-methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-8-carboxylate
Methyl 4-methyl-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-8-carboxylate
Formel:
C₁₁H₁₁NO₄ Molekulargewicht: 221,209 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12756248 CAS-Nummer: 1017273-27-6 |