3-Amino-3-(4-ethoxyphenyl)propan-1-ol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR110831-250MGEA
0
EUR
APOSOR110831-250MG
APOSOR110831-1G
3-Amino-3-(4-ethoxyphenyl)propan-1-ol
3-Amino-3-(4-ethoxyphenyl)propan-1-ol
Formel:
C₁₁H₁₇NO₂ Molekulargewicht: 195,258 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03412722 CAS-Nummer: 683221-11-6 |