5-(4,5,6,7-Tetrahydro-1-benzothien-2-yl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR110889-1GEA 350 EUR
APOSOR110889-1G
5-(4,5,6,7-Tetrahydro-1-benzothien-2-yl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine
5-(4,5,6,7-Tetrahydro-1-benzothien-2-yl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine
Formel: C₁₀H₁₁N₃S₂
Molekulargewicht: 237,344 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11137540
CAS-Nummer: 100988-06-5