1-(5-Bromo-1-benzofuran-2-yl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR110916-1GEA
292
EUR
APOSOR110916-1G
1-(5-Bromo-1-benzofuran-2-yl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
1-(5-Bromo-1-benzofuran-2-yl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
Formel:
C₁₃H₁₂BrNO₂ Molekulargewicht: 294,144 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD19000256 CAS-Nummer: 1563069-87-3 |