Thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR110964-1GEA
302
EUR
APOSOR110964-1G
Thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxamide
Thieno[2,3-b]pyridine-2-carboxamide
Formel:
C₈H₆N₂OS Molekulargewicht: 178,211 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD28103331 CAS-Nummer: 1824270-94-1 |