4,5,6,7-Tetrahydro-1-benzothiophene-2-sulphonamide
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR110986-1GEA 419 EUR
APOSOR110986-1G
4,5,6,7-Tetrahydro-1-benzothiophene-2-sulphonamide
4,5,6,7-Tetrahydro-1-benzothiophene-2-sulphonamide
Formel: C₈H₁₁NO₂S₂
Molekulargewicht: 217,308 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD25958940
CAS-Nummer: 142294-64-2