N-(4-Chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-N'-(1-methyl-1H-indazol-3-yl)thiourea
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR111050-1GEA 241 EUR
APOSOR111050-1G
N-(4-Chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-N'-(1-methyl-1H-indazol-3-yl)thiourea
N-(4-Chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-N'-(1-methyl-1H-indazol-3-yl)thiourea
Formel: C₁₇H₁₇ClN₄O₂S
Molekulargewicht: 376,86 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28148248
CAS-Nummer: 1858241-71-0