1-(4-Chlorophenyl)-5-phenyl-4,5-dihydro-1H-pyrazole-3-carbohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
APOSOR111091-1GEA 292 EUR
APOSOR111091-1G
1-(4-Chlorophenyl)-5-phenyl-4,5-dihydro-1H-pyrazole-3-carbohydrazide
1-(4-Chlorophenyl)-5-phenyl-4,5-dihydro-1H-pyrazole-3-carbohydrazide
Formel: C₁₆H₁₅ClN₄O
Molekulargewicht: 314,77 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28347988
CAS-Nummer: 1987070-55-2