3-Bromo-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR111096-5GEA 419 EUR
APOSOR111096-5G APOSOR111096-250MG APOSOR111096-1G
3-Bromo-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine
3-Bromo-2-methylimidazo[1,2-a]pyridine
Formel: C₈H₇BrN₂
Molekulargewicht: 211,059 g/mol
Schmelzpunkt: 73…74 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02251329
CAS-Nummer: 4805-70-3