2-Isocyanato-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR111339-1GEA
339
EUR
APOSOR111339-1G
2-Isocyanato-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene
2-Isocyanato-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene
May form small amount of sediment
Formel:
C₉H₉NOS Molekulargewicht: 179,239 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11130324 CAS-Nummer: 1019374-50-5 |