2-Acetamidothiophene-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR111371-5GEA
789
EUR
APOSOR111371-5G
APOSOR111371-10G
APOSOR111371-1G
2-Acetamidothiophene-3-carboxylic acid
2-Acetamidothiophene-3-carboxylic acid
Formel:
C₇H₇NO₃S Molekulargewicht: 185,2 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00159566 CAS-Nummer: 51419-38-6 |