Diethyl 4-bromophenylmalonate
APOSOR111375-5GEA 0 EUR
APOSOR111375-5G APOSOR111375-1G
Diethyl 4-bromophenylmalonate
Diethyl 4-bromophenylmalonate
Formel: C₁₃H₁₅BrO₄
Molekulargewicht: 315,16 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06205062
CAS-Nummer: 93139-85-6