3-Amino-5-chloro-1-benzofuran-2-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR111414-5GEA
677
EUR
APOSOR111414-5G
APOSOR111414-1G
3-Amino-5-chloro-1-benzofuran-2-carboxylic acid
3-Amino-5-chloro-1-benzofuran-2-carboxylic acid
Formel:
C₉H₆ClNO₃ Molekulargewicht: 211,602 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD22988712 CAS-Nummer: 894796-29-3 |