Ethyl (4-amino-3-bromophenyl)acetate
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR111420-1GEA
282
EUR
APOSOR111420-1G
Ethyl (4-amino-3-bromophenyl)acetate
Ethyl (4-amino-3-bromophenyl)acetate
Formel:
C₁₀H₁₂BrNO₂ Molekulargewicht: 258,112 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12547819 CAS-Nummer: 152362-31-7 |