[4-(2-Oxoimidazolidin-1-yl)phenyl]acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR111422-1GEA
517
EUR
APOSOR111422-1G
[4-(2-Oxoimidazolidin-1-yl)phenyl]acetic acid
[4-(2-Oxoimidazolidin-1-yl)phenyl]acetic acid
Formel:
C₁₁H₁₂N₂O₃ Molekulargewicht: 220,225 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD05864552 CAS-Nummer: 492445-92-8 |