2-(3,4-Dichlorophenoxy)nicotinonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR111474-1GEA 227 EUR
APOSOR111474-1G
2-(3,4-Dichlorophenoxy)nicotinonitrile
2-(3,4-Dichlorophenoxy)nicotinonitrile
Formel: C₁₂H₆Cl₂N₂O
Molekulargewicht: 265,095 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13238892
CAS-Nummer: 99902-93-9