2-Methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR111537-1GEA 102 EUR
APOSOR111537-1G
2-Methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine
2-Methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazine
Formel: C₈H₁₀N₂O
Molekulargewicht: 150,178 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18427849
CAS-Nummer: 26323-62-6