5-Methoxy-1-methyl-3-(1,3-oxazol-5-yl)-1H-indole
APOSOR111560-1GEA 0 EUR
APOSOR111560-1G
5-Methoxy-1-methyl-3-(1,3-oxazol-5-yl)-1H-indole
5-Methoxy-1-methyl-3-(1,3-oxazol-5-yl)-1H-indole
Formel: C₁₃H₁₂N₂O₂
Molekulargewicht: 228,247 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD31629935
CAS-Nummer: 2244087-86-1