2-Oxochromane-6-sulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR111583-1GEA
234
EUR
APOSOR111583-1G
2-Oxochromane-6-sulphonyl chloride
2-Oxochromane-6-sulphonyl chloride
Formel:
C₉H₇ClO₄S Molekulargewicht: 246,667 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11054178 CAS-Nummer: 600166-90-3 |