1-(5-Chloro-2-hydroxyphenyl)ethanone (2,4,6-trichlorophenyl)hydrazone
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR111587-1GEA
466
EUR
APOSOR111587-1G
1-(5-Chloro-2-hydroxyphenyl)ethanone (2,4,6-trichlorophenyl)hydrazone
1-(5-Chloro-2-hydroxyphenyl)ethanone (2,4,6-trichlorophenyl)hydrazone
Formel:
C₁₄H₁₀Cl₄N₂O Molekulargewicht: 364,054 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00116814 CAS-Nummer: 219315-22-7 |