Ethyl (2-acetyl-5-bromophenoxy)acetate
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR111597-1GEA 210 EUR
APOSOR111597-1G
Ethyl (2-acetyl-5-bromophenoxy)acetate
Ethyl (2-acetyl-5-bromophenoxy)acetate
Formel: C₁₂H₁₃BrO₄
Molekulargewicht: 301,133 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD27932676
CAS-Nummer: 91721-00-5