3-[(4-Bromophenyl)carbamoyl]benzeneboronic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR11448-5GEA
401
EUR
APOSOR11448-5G
APOSOR11448-1G
3-[(4-Bromophenyl)carbamoyl]benzeneboronic acid 95%
3-[(4-Bromophenyl)carbamoyl]benzeneboronic acid
Formel:
C₁₃H₁₁BBrNO₃ Molekulargewicht: 319,946 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09475817 CAS-Nummer: 874288-28-5 |