4-(3-Morpholin-4-ylpropoxy)benzeneboronic acid, pinacol ester 98%
|
Achtung
|
APOSOR11457-250MGEA
0
EUR
APOSOR11457-250MG
APOSOR11457-1G
4-(3-Morpholin-4-ylpropoxy)benzeneboronic acid, pinacol ester 98%
4-(3-Morpholin-4-ylpropoxy)benzeneboronic acid, pinacol ester
Formel:
C₁₉H₃₀BNO₄ Molekulargewicht: 347,257 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04440858 CAS-Nummer: 910462-33-8 |