6-Bromo-2-chloro-3-methylbenzeneboronic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR11531-5GEA
219
EUR
APOSOR11531-5G
APOSOR11531-1G
6-Bromo-2-chloro-3-methylbenzeneboronic acid 97%
6-Bromo-2-chloro-3-methylbenzeneboronic acid
Formel:
C₇H₇BBrClO₂ Molekulargewicht: 249,297 g/mol Schmelzpunkt: 170…175 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09475910 CAS-Nummer: 957120-28-4 |