1-[(2-Bromophenyl)sulphonyl]-3,5-dimethyl-1H-pyrazole
APOSOR11576-5GEA
0
EUR
APOSOR11576-5G
APOSOR11576-1G
1-[(2-Bromophenyl)sulphonyl]-3,5-dimethyl-1H-pyrazole
1-[(2-Bromophenyl)sulphonyl]-3,5-dimethyl-1H-pyrazole
Formel:
C₁₁H₁₁BrN₂O₂S Molekulargewicht: 315,186 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09800985 CAS-Nummer: 957120-77-3 |