2',7'-Dibromospiro[cyclopent[3]ene-1,9'-fluorene]
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR11618-1GEA
270
EUR
APOSOR11618-1G
APOSOR11618-5G
2',7'-Dibromospiro[cyclopent[3]ene-1,9'-fluorene]
2',7'-Dibromospiro[cyclopent[3]ene-1,9'-fluorene]
Formel:
C₁₇H₁₂Br₂ Molekulargewicht: 376,085 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09800925 CAS-Nummer: 951884-04-1 |