5-(Methoxycarbonyl)thiophene-3-boronic acid 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR11695-1GEA 343 EUR
APOSOR11695-1G
5-(Methoxycarbonyl)thiophene-3-boronic acid 96%
5-(Methoxycarbonyl)thiophene-3-boronic acid
Formel: C₆H₇BO₄S
Molekulargewicht: 185,993 g/mol
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09800878
CAS-Nummer: 957062-52-1