4-(2-Chloroethyl)piperazine hydrochloride, N1-BOC protected 98%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR11730-25GEA
637
EUR
APOSOR11730-25G
APOSOR11730-10G
APOSOR11730-5G
4-(2-Chloroethyl)piperazine hydrochloride, N1-BOC protected 98%
4-(2-Chloroethyl)piperazine hydrochloride, N1-BOC protected
Formel:
C₁₁H₂₁ClN₂O₂·ClH Molekulargewicht: 285,211 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09800597 CAS-Nummer: 1170890-35-3 |