4-Chloro-6-[(3-methoxypropyl)amino]-2-(methylthio)pyrimidine
APOSOR11960-1GEA 0 EUR
APOSOR11960-1G
4-Chloro-6-[(3-methoxypropyl)amino]-2-(methylthio)pyrimidine
4-Chloro-6-[(3-methoxypropyl)amino]-2-(methylthio)pyrimidine
Formel: C₉H₁₄ClN₃OS
Molekulargewicht: 247,745 g/mol
Schmelzpunkt: 60…64 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09800996
CAS-Nummer: 951884-56-3