4-Bromo-1-butyl-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR11984-1GEA 102 EUR
APOSOR11984-1G APOSOR11984-5G
4-Bromo-1-butyl-1H-pyrazole
4-Bromo-1-butyl-1H-pyrazole
Formel: C₇H₁₁BrN₂
Molekulargewicht: 203,08 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09801022
CAS-Nummer: 957062-61-2