3-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzoic acid 90%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR12218-250MGEA 149 EUR
APOSOR12218-250MG APOSOR12218-1G
3-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzoic acid 90%
3-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)benzoic acid
Formel: C₁₁H₁₀N₂O₂
Molekulargewicht: 202,209 g/mol
Schmelzpunkt: 182,5…184.5 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09065014
CAS-Nummer: 898289-59-3