5-Amino-1-methyl-2-oxoindoline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR12293-1GEA
286
EUR
APOSOR12293-1G
APOSOR12293-250MG
5-Amino-1-methyl-2-oxoindoline 97%
5-Amino-1-methyl-2-oxoindoline
Formel:
C₉H₁₀N₂O Molekulargewicht: 162,189 g/mol Schmelzpunkt: 109…111,5 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09702413 CAS-Nummer: 20870-91-1 |