5-(Aminomethyl)benzo[b]thiophene 95%

Gefahr

APOSOR12316-1GEA 0 EUR
APOSOR12316-1G APOSOR12316-250MG
5-(Aminomethyl)benzo[b]thiophene 95%
5-(Aminomethyl)benzo[b]thiophene
Formel: C₉H₉NS
Molekulargewicht: 163,239 g/mol
Schmelzpunkt: 45…47 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD04974043
CAS-Nummer: 56540-52-4
UN-Nummer: 3259
ADR: 8,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR