N-Methyl-3-[(6-methylpyrazin-2-yl)oxy]benzylamine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
APOSOR12416-250MGEA 96 EUR
APOSOR12416-250MG APOSOR12416-1G
N-Methyl-3-[(6-methylpyrazin-2-yl)oxy]benzylamine 97%
N-Methyl-3-[(6-methylpyrazin-2-yl)oxy]benzylamine
Formel: C₁₃H₁₅N₃O
Molekulargewicht: 229,278 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09817528
CAS-Nummer: 912569-66-5
UN-Nummer: 2922
ADR: 8+6.1,III