2-[(Methylamino)methyl]pyridine dihydrochloride
|
Gefahr
|
APOSOR12501-1GEA
0
EUR
APOSOR12501-1G
APOSOR12501-5G
2-[(Methylamino)methyl]pyridine dihydrochloride
2-[(Methylamino)methyl]pyridine dihydrochloride
Formel:
C₇H₁₀N₂·2ClH Molekulargewicht: 195,09 g/mol Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD03840005 CAS-Nummer: 100868-72-2 |