6-(3-Bromophenyl)-2-chloronicotinic acid
APOSOR12507-1GEA 0 EUR
APOSOR12507-1G
6-(3-Bromophenyl)-2-chloronicotinic acid
6-(3-Bromophenyl)-2-chloronicotinic acid
Formel: C₁₂H₇BrClNO₂
Molekulargewicht: 312,546 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09027894
CAS-Nummer: 946384-94-7